Kluczowe dokumenty
581616-U
Supelco
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Fenylowa kolumna HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Phenyl HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
19% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
5.2 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis family of columns is the fourth generation of HPLC column technology from Supelco scientists. Ascentis columns are bonded on high purity, 100 Angstrom silica including 3, 5, and 10 micron particle size. Columns are designed for small molecule applications and are scalable from micro columns (1.0 mm I.D.) to preparative dimensions (50 mm I.D.). The family includes C18, C8, Phenyl, Si and embedded polar group phase, RP-Amide.
The Ascentis Phenyl provides superior separations in reversed-phase mode including 100% aqueous conditions. It may also be used in HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode and shows low UV/MS bleed for gradient applications.
Zastosowanie
  • Inne spojrzenie na charakterystykę nowego produktu degradacji flibanseryny za pomocą HPLC-DAD-ESI-IT-TOF-MSn i jego analizę receptury farmaceutycznej z porównaniem międzylaboratoryjnym: Badanie to podkreśla zaawansowane techniki chromatograficzne stosowane do charakteryzowania związków farmaceutycznych, wykazując znaczenie dokładnej i szczegółowej analizy w badaniach farmaceutycznych. Zastosowanie kolumny 2445 Phenyl HPLC ułatwia separację o wysokiej rozdzielczości, niezbędną do identyfikacji produktów degradacji w złożonych mieszaninach (Geven et al., 2023).
  • HPLC z detekcją spektrofotometryczną lub spektrometryczną mas do ilościowego oznaczania bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w ludzkim osoczu i ich związku z czynnikami ryzyka chorób serca: W artykule omówiono rolę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w warunkach klinicznych, w szczególności do oceny biomarkerów związanych z chorobami serca. Techniki wykorzystujące kolumnę 2445 Phenyl HPLC są stosowane w celu uzyskania precyzyjnej i wiarygodnej kwantyfikacji kwasów tłuszczowych, co ma kluczowe znaczenie dla diagnostyki klinicznej (Shrestha et al., 2021).
  • W pełni zautomatyzowana i szybka metoda wykorzystująca bezpośredni wtrysk próbki w połączeniu z kolumną z rdzeniem stapianym On-Line SPE-HPLC do oznaczania ochratoksyny A i cytryniny w piwie typu lager: Badanie to wprowadza zautomatyzowaną metodę analizy toksyn w napojach, wykorzystującą kolumnę 2445 Phenyl HPLC. Podejście to zwiększa czułość i przepustowość, prezentując skuteczność kolumny w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem żywności (Lhotská et al., 2016).
  • Badanie charakterystyki retencji i kontroli jakości nutraceutyków zawierających resweratrol i polidatynę przy użyciu chromatografii kolumnowej z rdzeniem stopionym: Badania koncentrują się na nutraceutykach, w przypadku których selektywność kolumny 2445 Phenyl HPLC odgrywa kluczową rolę w segregacji i analizie związków prozdrowotnych, zapewniając tym samym jakość produktu i zgodność z normami branżowymi (Fibigr et al., 2016).
  • Metoda SPE-HPLC On-Line do skutecznego wstępnego zatężania próbek i oznaczania fenoksykarbu i cis, trans-permetryny w wodach powierzchniowych: Publikacja ta ilustruje zastosowanie kolumny 2445 Phenyl HPLC w analizie środowiskowej, w szczególności do czułego wykrywania pestycydów w zbiornikach wodnych. Możliwości kolumny pomagają w śledzeniu zanieczyszczeń o niskim poziomie, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania i ochrony środowiska (Šatínský et al., 2015).
Cechy i korzyści
  • 100% Aqueous Compatible
  • ANP/HILIC and reversed-phase
  • Low UV/MS bleed for gradient applications
  • Alternate selectivity
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C M Chavez-Eng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1011, 204-214 (2016-01-17)
An ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the simultaneous determination of (4S,5R)-5-[3,5-bis (trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4'-fluoro-5'-isopropyl-2'-methoxy-4-(trifluoromethyl)biphenyl-2-yl] methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one (anacetrapib, I) and [(13)C5(15)N]-anacetrapib, II in human plasma has been developed to support a clinical study to determine the absolute bioavailability of I.
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
Petr Chocholouš et al.
Talanta, 103, 221-227 (2012-12-04)
Currently, for Sequential Injection Chromatography (SIC), only reversed phase C18 columns have been used for chromatographic separations. This article presents the first use of three different stationary phases: three core-shell particle-packed reversed phase columns in flow systems. The aim of
Ivona Lhotská et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(12), 3319-3329 (2016-03-20)
A new fast and sensitive method based on on-line solid-phase extraction on a fused-core precolumn coupled to liquid chromatography with fluorescence detection has been developed for ochratoxin A (OTA) and citrinin (CIT) determination in lager beer samples. Direct injection of
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar