Key Documents
581442-U
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 21.2 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
4.0 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Cechy i korzyści
- Superior retention for hydrophobic molecules
- Excellent peak shape
- Low bleed LC-MS separations
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?