Key Documents
581425-U
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
C8 Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
4.0 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Cechy i korzyści
- Superior retention for hydrophobic molecules
- Excellent peak shape
- Low bleed LC-MS separations
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon