Merck
57923-U
Supelco
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with autosampler or manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm
Synonim(y):
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler or manual holder, needle size 23 ga
Materiały
blue (metallic)
metal alloy fiber
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating
kompatybilność
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler or manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Jest to produkt wykorzystujący technologię mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). SPME jest jedną z bardziej ekologicznych technologii przygotowywania próbek, ponieważ jest to technologia ekstrakcji bezrozpuszczalnikowej, a włókna SPME są wielokrotnego użytku i generują jak najmniej odpadów, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" oraz "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Włókna SPME z rdzeniem nitinolowym (NIT) zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby były bardziej odtwarzalne i wytrzymałe niż tradycyjne włókna SPME zawierające rdzeń ze stopionej krzemionki (FS). Włókna NIT oferują > 30% poprawę odtwarzalności między partiami i między włóknami w porównaniu z wersjami FS, ale oferują równoważną selektywność dla łatwego transferu metod z FS do bardziej wytrzymałej, odtwarzalnej wersji NIT.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.
Powiązane treści
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
Zobacz wszystko