Merck
57801
Supelco
Tetracosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Synonim(y):
Lignoceric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C20H48O2
Masa cząsteczkowa:
372.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Klucz InChI
QZZGJDVWLFXDLK-UMABCEJASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)