577301-U
Ascentis® ES-Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® ES-Cyano HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
10% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
2.5 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
Useful for selectivity in the reversed-phase mode, including π π and dipole-dipole interacting compounds. Can also be used HILIC mode and normal phase chromatography.
Cechy i korzyści
- Enhanced stability at low pH
- Operates in reversed-phase, HILIC, and normal phase modes of chromatography
- Low MS bleed
- 100% aqueous compatible
- Available as 3 μm and 5 μm particles
- Particle composition: Type B silica gel
- Particle shape: Spherical
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?