Kluczowe dokumenty
57623
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 5 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
pojemność
5 μL
Opis ogólny
Pętla na próbki do wstrzykiwacza model 7725 została zaprojektowana z myślą o zaawansowanych rozwiązaniach do obsługi płynów dla szerokiej gamy urządzeń analitycznych i systemów diagnostyki in vitro. Może być używana w systemach wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i jest dość dokładna i precyzyjna we wstrzykiwaniu próbek o stężeniu 1 μL-5 ml.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.