57547
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
250 μL cartridge, stainless steel
Synonim(y):
250UL STATIC MIXER CARTRIDGE
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
kompatybilność
for use with ASI low volume mixer housing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)