57411
Knitted reactor coil
L × I.D. 20 m × 0.5 mm, volume 4.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Polecane produkty
dł. × śr. wewn.
20 m × 0.5 mm
pojemność
4.0 mL
kompatybilność
for use with PHRED Reactor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)