Key Documents
57406
Knitted reactor coil
L × I.D. 10 m × 0.5 mm, volume 2.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
dł. × śr. wewn.
10 m × 0.5 mm
pojemność
2.0 mL
kompatybilność
for use with PHRED Reactor
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)