Merck
46424
Supelco
Formothion solution
~80% in xylene, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
S-[2-(Formylmethylamino)-2-oxoethyl] O,O-dimethyl dithiophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12NO4PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.27
Beilstein:
5942199
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zawiera
acetic acid anhydride as stabilizer
stężenie
~80% in xylene
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C(=O)CSP(=S)(OC)OC
InChI
1S/C6H12NO4PS2/c1-7(5-8)6(9)4-14-12(13,10-2)11-3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
AIKKULXCBHRFOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Formotion jest zaliczany do grupy insektycydów fosforoorganicznych (OP) stosowanych do ochrony upraw przed różnymi szkodnikami ssącymi oraz niektórymi owadami gryzącymi i żującymi. Jego sposób działania polega na hamowaniu enzymu cholinoesterazy i podejrzewa się, że zaburza gospodarkę hormonalną.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[The effect of anesthesia on acute experimental poisoning of animals by antio, an organophosphorus compound].
I A Tarakanov et al.
Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny, 117(6), 587-590 (1994-06-01)
[Pathomorphological study of cat lungs in a model of pneumonia].
Ia K Kurambaev et al.
Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny, 121(1), 103-107 (1996-01-01)
K Sancewicz-Pach et al.
Przeglad lekarski, 54(10), 741-744 (1997-01-01)
44 pregnant women were treated at the Department of Clinical Toxicology in years 1986-1996 as a result of acute poisonings with different xenobiotics. Acute pesticide poisoning that involved 4 cases were always severe and had dramatic clinical course. Carbofuran intoxication
Residue Reviews, 77 (2012)
[Effect of the organophosphorus compound antio on pulmonary and systemic blood circulation in unanesthetized cats].
N V Sanotskaia et al.
Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny, 119(3), 276-279 (1995-03-01)
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.