Kluczowe dokumenty
57410-U
Knitted reactor coil
L × I.D. 20 m × 0.25 mm, volume 1.0 mL
Synonim(y):
Zwinięta wiązka reaktora
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
dł. × śr. wewn.
20 m × 0.25 mm
pojemność
1.0 mL
kompatybilność
for use with PHRED Reactor
Opis ogólny
Knitted reactor coil is used with PHRED photochemical reactor, to determine the duration of exposure to ultraviolet radiation (UV) for the detection of analytes.
Zastosowanie
  • Zastosowanie przedkolumnowego reaktora fotochemicznego on-line w wysokosprawnej chromatografii cieczowej nafthodianthrones w preparatach Hypericum perforatum..: W niniejszym badaniu zbadano integrację dzianej cewki reaktora jako przedkolumnowego reaktora fotochemicznego w HPLC, optymalizując wykrywanie nafthodianthrones w Hypericum perforatum. Wyniki wskazują na poprawę czułości i specyficzności analizy chromatograficznej (Schmidt, 2003).
  • Optymalizacja fotolizy postkolumnowej i detekcji elektrochemicznej do chromatograficznego oznaczania 3-nitro-L-tyrozyny...: Badania te szczegółowo opisują optymalizację dzianej cewki reaktora w fotolizie postkolumnowej i detekcji elektrochemicznej w HPLC dla 3-nitro-L-tyrozyny. Wyniki pokazują zwiększoną wydajność analityczną, podkreślając rolę reaktora w zwiększaniu czułości metody (Liu et al., 1998).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Jahn et al.
Pharmaceutical research, 37(6), 118-118 (2020-06-05)
Polysorbates are critical stabilizers in biopharmaceutical protein formulations. However, they may degrade in drug substance (DS) or drug product (DP) during storage. Degradation catalyzed by lipases present in host cell proteins (HCPs) is one suspected root cause. The purpose of