57201
Supelclean™ LC-8 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Supelclean™
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 100 g
zakres etykietowania
7% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.