57087
Supelclean™ LC-Alumina-N SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
Supelclean™
skład
bed wt., 2 g
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Matryca
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
grupa aktywna macierzy
Alumina phase
wielkość cząstki
60-325 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)