Kluczowe dokumenty
569426-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
7.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
200 m2/g
pokrycie powierzchni
3.4 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Excellent reproducibility
- Faster separation of strongly hydrophobic analytes than C18 columns
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Exceptional peak shapes for basic and acidic compounds
- Compatible with low organic/highly aqueous mobile phases
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Oferowane kolumny HPLC Discovery C18 i C8
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
569426-U | 4061833301067 |
740683-1G | 4061832884394 |