Key Documents
569274-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
powierzchnia
300 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opakowanie
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)