567511-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® HS F5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
4 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Generally, bases are retained longer on the HS F5 than on a C18. Increasing the organic content of a C18 separation 5 to 10 percent will generally provide similar retention on an HS F5. Results with other compounds are highly variable. However, it is generally true that solutes with log Po/w values less than 2.5 will be retained longer on HS F5 compared to a C18. The degree of difference is highly solute dependent.
Cechy i korzyści
- Unique selectivity
- Similar retention to C18 (sometimes requires stronger mobile phase)
- Excellent peak shape
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Scalable separations from 3 to 10μm particle sizes
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
567511-U | 4061833516997 |