56717
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.007 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Polecane produkty
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
0.5 m × 1/16 in. × 0.007 in.
kolor
black band
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)