Kluczowe dokumenty
56664-U
Supelco
Micro-Mixer Static Mixers (2 - 25 μL)
25 μL cartridge, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Materiały
stainless steel
kompatybilność
for use with ASI Micro Mixer Housing
Opis ogólny
Wkład mikromiksera o pojemności 25 μL jest wykonany ze stali nierdzewnej, aby pasował do instalacji hydraulicznej w pompie lub systemie dostarczania i wrażliwości chemicznej. Jest używany wraz z obudową mikromieszalnika ASI (In-line, Binary, Ternary), w mieszalnikach statycznych ASI do HPLC i derywatyzacji po kolumnie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)