Kluczowe dokumenty
56648-U
Supelco
HyperShear Ultra HPLC High Pressure Static Mixer
Binary tee housing assembly, volume 50 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Materiały
(wetted material 316 stainless steel/PEEK)
opis
Port size, 10-32 CPI (standard HPLC fittngs for 1/16" tubing)
Pressure rated to 18,000 psi
pojemność
50 μL
Opis ogólny
Mieszalniki HyperShear wykorzystują wysoce wydajny mechanizm ścinania poprzecznego, który wytwarza mieszanie wirowe w szerokim zakresie przepływu. Ta technologia mieszania zazwyczaj zapewnia od 25% do 200% lepszą wydajność mieszania w porównaniu z konwencjonalnymi mieszalnikami ze złożem upakowanym lub mieszalnikami z krętą ścieżką.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)