Key Documents
55062
Cap for Mobile Phase Reservoir System
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Upchurch Scientific, Inc A-620
dopasowywanie
GL 45 bottle cap
Cechy i korzyści
Cap fits 1-liter or 2-liter reservoir system bottles. Cap insert has two holes for 1/8 in. tubing, one for luer taper
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)