Kluczowe dokumenty
54797-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChrospher® Si-60 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 4 ea
Parametry
≤70 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
powierzchnia
700 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 3.0 to 4.6 mm column
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
Use guard cartridge holder 54987
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)