1.50955
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART® 4-4
suitable for HPLC
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
10 pak of
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
0.4 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit