54778
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
Poziom jakości
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrospher®
zakres etykietowania
12.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octyl
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)