Kluczowe dokumenty
54046-U
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
PK30 Supelclean LC-SI 6ML/500MG GLASS SPE TUBE
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PTFE frit
glass hardware
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)