Kluczowe dokumenty
53542-U
Supelco
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Synonim(y):
Kolumna ochronna C18 o powierzchownie porowatych, szerokich porach
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
4.6% carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
pH robocze
1-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis Express Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of Ascentis Express columns. These Ascentis Express guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridges are packed with Ascentis Express Fused-Core®particles. Order guard column holder (53500-U) separately.
Zastosowanie
  • Identyfikacja peptydów prote otypowychw bi osyntetycznejinsulinie : Wykorzystuje 2445 Express Peptide ES-C18, 2,7 μm Guard Cartridge w multipleksowej ukierunkowanej spektrometrii mas do identyfikacji proteotypowych peptydów tryptycznych rekombinowanej insuliny ludzkiej i biosyntetycznych analogów insuliny, wykazując wysoką rozdzielczość i precyzję mapowania peptydów niezbędnych do analizy biofarmaceutycznej (Qasem et al., 2019).
  • Przedkliniczne badanie farmakokinetyczne tymopentyny: Wykorzystuje 2445 Express Peptide ES-C18, 2.7 μm Guard Cartridge do separacji o wysokiej rozdzielczości i ilościowego oznaczania tymopentyny we krwi psa rasy beagle, podkreślając jej zastosowanie w badaniach farmakokinetycznych i opracowywaniu leków (Shi et al., 2015).
  • Kwantyfikacja cytochromu P450 i UDP-glukuronozylotransferaz: Charakteryzuje się zastosowaniem 2445 Express Peptide ES-C18, 2.7 μm Guard Cartridge w ukierunkowanym podejściu proteomicznym do bezwzględnej kwantyfikacji klinicznie istotnych enzymów, oferując wgląd w poziomy ekspresji białek o krytycznym znaczeniu dla metabolizmu leków i badań farmakogenomicznych (Gröer et al., 2014).
  • Analiza karotenoidów w powierzchownie porowatych fazach: Wykazano zdolność 2445 Express Peptide ES-C18, 2.7 μm Guard Cartridge do rozszerzenia testu karotenoidów na nowe fazy stacjonarne, podkreślając jego wszechstronność i skuteczność w chromatografii analitycznej złożonych produktów naturalnych (Lesellier, 2012).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meiyun Shi et al.
Journal of separation science, 38(8), 1351-1357 (2015-01-30)
The pentapeptide thymopentin (Arg-Lys-Asp-Val-Tyr, RKDVY) corresponds to amino acids 32-36 of the 49 amino acid immunomodulatory polypeptide, thymopoietin, whose biological activity is partially reproduced. Thymopentin is widely used in the clinic and represents a promising target for drug design but
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
C Gröer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 393-401 (2014-09-15)
Cytochrome P450 (CYP) enzymes and UDP-glucuronosyltransferases (UGT) are major determinants in the pharmacokinetics of most drugs on the market. To investigate their impact on intestinal and hepatic drug metabolism, we developed and validated quantification methods for nine CYP (CYP1A2, CYP2B6