Kluczowe dokumenty
507415
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
red polypropylene cap, tan PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
red polypropylene cap
tan PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)