Kluczowe dokumenty
SU860145
Supelco
Stoppers
diam. 20 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
gray butyl rubber
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn.
20 mm
Średnica
20 mm
kompatybilność
for use with 20 mm finish crmp vials
for use with PerkinElmer headspace vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)