Kluczowe dokumenty
506567
Supelco
EPA 8270/Appendix IX Semivolatile Calibration Mix
1000 μg/mL each component in dichloromethane, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA 8270
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL each component in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analit
Opis
    Acetophenone
    4-Aminobiphenyl
    Aniline
    Benzyl alcohol
    m-Cresol
    2,6-Dichlorophenol
    p-Dimethylaminoazobenzene
    7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
    1,3-Dinitrobenzene
    Dinoseb
    Diphenylamine
    Ethyl methanesulfonate
    N-(2-Fluorenyl)acetamide
    Hexachloropropene
    Isosafrol
    Methapyrilene HCl
    3-Methylcholanthrene
    Methyl methanesulfonate
    1-Naphthylamine
    2-Naphthylamine
    4-Nitroquinoline N-oxide
    N-Nitrosodibutylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    Nitrosomorpholine
    1-Nitrosopiperidine
    1-Nitrosopyrrolidine
    2-Methyl-5-nitroaniline
    Pentachlorobenzene
    Pentachloroethane
    Pentachloronitrobenzene
    Phenacetin
    2-Picoline
    Pyridine trifluoroacetate
    Safrole
    1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    o-Toluidine
    1,3,5-Trinitrobenzene
    Zobacz wszystko (39)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)