50596-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column, 2.7 μm particle size, column L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
Materiały
(SST)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
Właściwości
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
Parametry
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 3.0 mm
Matryca
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
2.7 μm
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
1-8
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)