53314-U
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
operating pH range
1-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)