502235
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
Synonim(y):
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D5442
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 6 × 1 mL
stężenie
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?