Merck
4M4829-U
Supelco
1,4-Dioxane-d8
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 5 × 1 mL
Synonim(y):
p-Dioxane-d8, Octadeuterodioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.15
Beilstein:
1307286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 5 × 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4198 (lit.)
tw
99 °C (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leah E Jackson et al.
Journal of separation science, 44(4), 860-869 (2020-12-17)
In this study, we developed an analytical method for the determination of 1,4-dioxane in aqueous solutions using freeze-assisted liquid-liquid extraction, also known as frozen microextraction, and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry with select reaction monitoring. The method is