Kluczowe dokumenty
47577-U
Supelco
EPA GRO Mix
certified reference material, in methanol (varied)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA
610
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in methanol (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
przydatność
suitable for GRO (Fuels (TPH))
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
EPA GRO Mix to wieloskładnikowy wzorzec substancji organicznych w benzynie (GRO) zawierający certyfikowane materiały odniesienia (CRM), takie jak benzen, etylobenzen, heptan, 2-metylopentan, toluen, 1,2,4-trimetylobenzen, 2,2,4-trimetylopentan, o-ksylen i m-ksylen. Metody podobne do GRO są stosowane do ilościowego oznaczania lotnych analitów i wymagają oczyszczania i pułapkowania lub bezpośredniego wtrysku.
Zastosowanie
EPA GRO Mix może być stosowany jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do ilościowego oznaczania lotnych zanieczyszczeń organicznych w nieorganicznych koagulantach stosowanych w wodzie pitnej i próbkach ludzkiego oddechu za pomocą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Benzene 500 μg/mL
    Ethylbenzene 500 μg/mL
    Heptane 500 μg/mL
    2-Methylpentane 1500 μg/mL
    Toluene 1500 μg/mL
    1,2,4-Trimethylbenzene 1000 μg/mL
    2,2,4-Trimethylpentane 1500 μg/mL
    o-Xylene 1000 μg/mL
    m-Xylene 1000 μg/mL
    Zobacz wszystko (9)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Screening analysis of volatile organic contaminants in commercial inorganic coagulants used for drinking water treatment
Petri M, et al.
Journal of Environmental Management, 91(1), 142-148 (2009)