Merck
47132
Supelco
Stigmasterol
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
Synonim(y):
3β-Hydroxy-24-ethyl-5,22-cholestadiene, 5,22-Stigmastadien-3β-ol, Stigmasterin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.69
Beilstein:
2568182
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164500
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Próba
95% (chromatography)
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in chloroform
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
165-167 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-30°C
room temp
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Klucz InChI
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
L Alemany et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(9), 3106-3113 (2012-07-04)
The biological implications of cholesterol oxidation products have been investigated, though research on plant sterol oxidation products is scarce and in some cases contradictory. The cytotoxicity of 7keto(k)-stigmasterol versus 7keto(k)-cholesterol at different concentrations (0-120 μM) and incubation times (4-24h), in
Tae Hoon Lee et al.
International immunopharmacology, 13(3), 264-270 (2012-05-19)
Extracts from the leaves of Stewartia koreana are known to exhibit strong anti-inflammatory activity. Investigation of bioactive compounds from S. koreana has led to the isolation of 3-O-β-d-glucopyanosylspinasterol (spinasterol-Glc), a spinasterol glycoside. In the present study, we examined the effects
P Mangala Gowri et al.
Journal of natural products, 72(4), 791-795 (2009-04-25)
Two new isomeric acylated oleanane-type triterpenoids along with three known compounds were isolated from the MeOH extract of the dried fruits of Barringtonia racemosa. On the basis of spectroscopic methods, with special emphasis on 1D and 2D NMR techniques as
Woo-Suk Jung et al.
Journal of Asian natural products research, 14(4), 301-307 (2012-03-02)
Two new compounds stigmast-5-en-3β-ol-3-O-β-D-(2'-n-triacontanoyl) glucopyranoside (1) and 19,21-dimethyl triacont-17,22,24,26,28-pentaene-1-oic acid (2), along with the three known compounds n-tetracosanyl octadec-9-enoate (3), β-sitosterol, and β-sitosterol-3-O-β-D-glucoside, have been isolated from the methanol extract of Lycium chinense fruits. The structures of these phytoconstituents have
Verena K Burg et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(41), 16072-16087 (2013-10-11)
Amyloid-β (Aβ), major constituent of senile plaques in Alzheimer's disease (AD), is generated by proteolytic processing of the amyloid precursor protein (APP) by β- and γ-secretase. Several lipids, especially cholesterol, are associated with AD. Phytosterols are naturally occurring cholesterol plant