Kluczowe dokumenty
46940-U
D-Malic acid
analytical standard
Synonim(y):
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-102 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Klucz InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
46940-U | 4061832358857 |