44690-U
EPA 547 Glyphosate Solution
certified reference material, 1000 μg/mL in H2O
Synonim(y):
Glyphosate solution, N-(Phosphonomethyl)glycine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 547
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in H2O
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
44690-U | 4061832286389 |