Kluczowe dokumenty
442869
Tributyltin chloride
analytical standard
Synonim(y):
TBTC, Tributylchlorotin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Seawater samples by gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) with electron ionization (EI) and multiple reaction monitoring (MRM) modes of operation.
- Sediment samples by static headspace (SHS) GC combined with MS operating in selected ion monitoring (SIM) mode.
- Environmental water sample matrices by stir bar sorptive extraction (SBSE) with sodium tetrahydridoborate (NaBH4)-based in-situ derivatization combined with large-volume injection (LVI) GC-MS operating under the SIM mode of detection.
- Natural waters by LVI using programmed temperature vaporization (PTV) injector-GC combined with inductively coupled plasma (ICP) MS.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?