Merck
442794
Supelco
tert-Amyl methyl ether
analytical standard
Synonim(y):
1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731452
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
bp
85-86 °C (lit.)
gęstość
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter tert-amylo-metylowy(TAME) to natleniacz paliwa, który jest stosowany jako dodatek do benzyny w celu zwiększenia liczby oktanowej i poprawy spalania.
Zastosowanie
TAME został wykorzystany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w katalońskich wodach gruntowych i próbkach gleby metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (P&T-GC/MS) oraz w roztworach wodnych metodą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w połączeniu z GC-MS. Może być stosowany jako wzorzec odniesienia do identyfikacji analitu w wodach gruntowych zanieczyszczonych benzyną za pomocą GC w połączeniu z różnymi detektorami / metodami kwantyfikacji, takimi jak detektor fotojonizacyjny (PID), detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) lub MS.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trace analysis of ethanol, MTBE, and related oxygenate compounds in water using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry
Cassada DA, et al.
Analytical Chemistry, 72(19), 4654-44658 (2000)
Evaluation of standard methods for the analysis of methyl tert-butyl ether and related oxygenates in gasoline-contaminated groundwater
Halden RU, et al.
Environmental Science & Technology, 35(7), 1469 -11474 (2001)
Simultaneous determination of methyl tert-butyl ether, its degradation products and other gasoline additives in soil samples by closed-system purge-and-trap gas chromatography -mass spectrometry
Rosell M, et al.
Journal of Chromatography A, 1132(1-2), 28 -238 (2006)
Single-walled carbon nanotubes as an effective adsorbent in solid-phase microextraction of low level methyl tert-butyl ether, ethyl tert-butyl ether and methyl tert-amyl ether from human urine
Rastkari N, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 877(14-15), 1568-11574 (2009)
Determination of low level methyl tert-butyl ether, ethyl tert-butyl ether and methyl tert-amyl ether in human urine by HS-SPME gas chromatography/mass spectrometry
Scibetta L, et al.
Analytica Chimica Acta, 581(1), 53 -562 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
4427944061836952464