Merck
44139
Supelco
Cnidilin
analytical standard
Synonim(y):
5-(Isopentenyloxy)-8-methoxypsoralen, 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Isophellopterin, Knidilin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC2=C(OCC=C(C)C)C3=C(OC=C3)C(OC)=C2O1
InChI
1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-20-14-11-4-5-13(18)22-16(11)17(19-3)15-12(14)7-9-21-15/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
NNDOCYLWULORAM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)