Merck
SMB00438
Sigma-Aldrich
Sophoricoside
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5′,7′-Dihydroxy-4′-glucosyloxyisoflavone, Genistein-4′-O-glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.38
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2)=CO4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-3-1-9(2-4-11)12-8-29-14-6-10(23)5-13(24)16(14)17(12)25/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
ISQRJFLLIDGZEP-JDCPMNFLSA-N
Opis ogólny
Sophoricoside to glikozyd izoflawonowy występujący w owocach Sophora japonica. Jest on strukturalnym izomerem genistyny.
Działania biochem./fizjol.
Sophoricoside (SOP) poprawia indukowane lipopolisacharydami (LPS) ostre uszkodzenie płuc (ALI) u myszy poprzez aktywację szlaku sygnałowego kinazy białkowej aktywowanej monofosforanem adenozyny (AMPK) / czynnika jądrowego erytroidalnego 2 związanego z czynnikiem 2 (Nrf2). Poprawia również kontaktowe zapalenie skóry poprzez hamowanie szlaku czynnika jądrowego-kappa B (NF-κB) w komórkach B w modelu mysim.
Sophoricoside wykazuje działanie przeciwnowotworowe, immunosupresyjne i przeciwzapalne. Hamuje produkcję cytokin prozapalnych w ludzkich komórkach tucznych i ma potencjał w leczeniu alergicznych chorób zapalnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Su-Jin Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(5), 6113-6127 (2013-05-24)
Sophoricoside exhibits numerous pharmacological effects, including anti- inflammatory and anti-cancer actions, yet the exact mechanism that accounts for the anti-allergic effects of sophoricoside is not completely understood. The aim of the present study was to elucidate whether and how sophoricoside
L Chang et al.
Indian journal of pharmaceutical sciences, 75(3), 330-338 (2013-10-02)
A new, sensitive and selective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method has been developed for the determination of six major flavonoids including sophoricoside, genistin, genistein, rutin, quercetin, kaempferol in Fructus sophorae. Principal component analysis and hierarchical clustering analysis were used