Merck
31684
Supelco
Fenpyroximate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(tert-butylo(E)-α-(1,3)-dimetylo-5-fenoksy-1H-pirazol-4-ylo metylenoamino-oksy)-p-toluat)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.49
Beilstein:
8352707
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1\C=N\OCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3/b25-15+
Klucz InChI
YYJNOYZRYGDPNH-MFKUBSTISA-N
Opis ogólny
Fenpyroksymat należy do grupy fenoksypyrazoli. Jest to środek roztoczobójczy, szeroko stosowany w leczeniu inwazji roztoczy w wielu owocach.
Zastosowanie
Fenpyroksymat może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania fenpyroksymatu w warzywach i owocach metodą ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym i wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Pyridaben PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46047
Pyridaben
Fenhexamid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31713
Fenhexamid
Metalaxyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32012
Metalaxyl
Fenoxycarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34343
Fenoxycarb
Diazinon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45428
Diazinon
Carboxine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45371
Carboxine
Determination of degradation rate of acaricide fenpyroximate in apple, citrus, and grape by HPLC-DAD.
Al-Rahman SHA, et al.
Food Analytical Methods, 5(2), 306-311 (2012)
Residues, half-life times, dissipation, and safety evaluation of the acaricide fenpyroximate applied on grapes.
Malhat F, et al.
Toxicological & Environmental Chemistry, 95(8), 1309-1317 (2013)
Multiresidue analysis of pesticides in fresh fruits and vegetables by supercritical fluid extraction and HPLC.
Kaihara A, et al.
Journal of Health Science, 46(5), 336-342 (2000)
Reed M Johnson et al.
PloS one, 8(1), e54092-e54092 (2013-02-06)
Chemical analysis shows that honey bees (Apis mellifera) and hive products contain many pesticides derived from various sources. The most abundant pesticides are acaricides applied by beekeepers to control Varroa destructor. Beekeepers also apply antimicrobial drugs to control bacterial and
Elaheh Shafiei Alavijeh et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 164, 73-84 (2020-04-15)
The citrus red mite, Panonychus citri, is a major pest on citrus all around the world. Mitochondrial Electron Transport Inhibitors of complex I (METI-I) acaricides such as fenpyroximate have been used extensively to control P. citri populations, which resulted in