Kluczowe dokumenty
41577
7-Ethoxycoumarin
analytical standard
Synonim(y):
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
88-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)