Merck
41103
Supelco
1,3,5-Trimethylbenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonim(y):
Mesitylene solution
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dorota Wiaderna et al.
International journal of occupational medicine and environmental health, 15(4), 385-392 (2003-03-01)
Trimetylbenzene isomers: pseudocumene, hemimellitene and mesitylene, are major components of numerous commercial solvents and high-grade fuels. In our earlier research on rats we have proved that inhalation exposure to pseudocumene or hemimellitene at concentrations close to the MAC value results
Toru Amaya et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(43), 14149-14156 (2004-10-28)
We describe here the behavior of the hydrogen-bonded capsule 1.1 and its complexes in protic solvents. The kinetics and thermodynamics of the encapsulation process were determined through conventional (1)H NMR methods. The enthalpies and entropies of encapsulation are both positive
Zachariah M Heiden et al.
Inorganic chemistry, 50(4), 1470-1479 (2011-01-28)
The series of o-benzylphosphino-boranes, o-(R(2)B)C(6)H(4)CH(2)PtBu(2) (R = Cl 3, Ph 4, Cy 6, C(6)F(5) 7, Mes 8) and o-(BBN)C(6)H(4)CH(2)PtBu(2) (5), were synthesized from reactions of the respective chloroboranes with the lithiated benzyl-phosphine. In an analogous fashion, the α-methylbenzyl(N,N-dimethyl)amine-boranes o-(R(2)B)C(6)H(4)CH(Me)NMe(2) (R
Eric J Werner et al.
Contrast media & molecular imaging, 4(5), 220-229 (2009-10-20)
A series of new Gd(III) hydroxypyridonate complexes featuring a mesitylene (ME)-derived ligand cap has been prepared. Relaxometric characterization reveals that the complexes tend to form large aggregates in solution with slow tumbling rates, as estimated from NMRD analysis, and unique
Elizabeth L Hommel et al.
The Analyst, 128(6), 750-755 (2003-07-18)
The air-liquid interface and the liquid-phase of benzene, toluene, 1,3-dimethylbenzene, and 1,3,5-trimethylbenzene are studied using broad bandwidth sum frequency generation spectroscopy, Raman and infrared spectroscopy. A vibrationally resonant sum frequency response is observed from these surfaces in spite of the
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
Zobacz wszystko