Kluczowe dokumenty
S1304
Sodium acetate trihydrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Próba
99.0-101.0% dry basis (HClO4 , titration)
Formularz
crystalline
temp. samozapłonu
1112 °F
pH
7.5-9.2
rozpuszczalność
water: soluble 408 g/L at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Odkrywanie wpływu technik suszenia na liście chaya: Analiza metabolomiczna nielotnych i lotnych metabolitów, smaku umami i zdolności antyoksydacyjnej...: Badanie to bada wpływ różnych metod suszenia na skład biochemiczny liści chaya przy użyciu trójwodzianu octanu sodu jako składnika buforowego do pomiaru zdolności przeciwutleniającej. Badania zapewniają wgląd w optymalizację metod przetwarzania w celu zachowania korzystnych związków i poprawy smaku (Hutasingh N et al., 2024).
- Rola mocznika w tworzeniu trójwodzianu octanu sodu (SAT) i cieczy eutektycznej mocznika: dyfrakcja neutronów i badanie podstawienia izotopowego...: W artykule omówiono zastosowanie trójwodzianu octanu sodu w tworzeniu mieszaniny eutektycznej z mocznikiem, którą scharakteryzowano za pomocą dyfrakcji neutronów. Odkrycia podkreślają użyteczność substancji chemicznej w badaniu właściwości płynów i interakcji na poziomie molekularnym, przydatnych do projektowania nowych rozpuszczalników i materiałów (Byrne EL et al., 2024).
- Wytwarzanie wielofunkcyjnych nanowłóknistych membran żelatynowych / głęboko eutektycznych rozpuszczalników / poliakrylonitrylu za pomocą elektroprzędzenia...: Badania te wykorzystują trójwodzian octanu sodu w syntezie zaawansowanych struktur nanowłókien do potencjalnych zastosowań w filtracji i biotechnologii. Badanie pokazuje możliwości adaptacyjne trójwodzianu octanu sodu w ułatwianiu nowych procesów produkcyjnych (Cui Y et al., 2023).
- Przygotowanie, właściwości magazynowania ciepła i zastosowanie trójwodzianu octanu sodu/kompozytowych materiałów grafitowych z przemianą fazową...: Podkreśla zastosowanie trójwodzianu octanu sodu w opracowywaniu materiałów kompozytowych do magazynowania energii. Badanie to pokazuje potencjał tych kompozytów w zwiększaniu wydajności systemów energii cieplnej, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonych rozwiązań energetycznych (Wang KW et al., 2023).
- Poprawa i zwiększenie produkcji oligosacharydów z Lactobacillus acidophilus przy użyciu statystycznych projektów eksperymentalnych oraz ich hamujący wpływ na raka jelita grubego ..: W artykule zbadano rolę trójwodzianu octanu sodu w optymalizacji warunków fermentacji do produkcji bioaktywnych oligosacharydów. W badaniu zbadano również właściwości przeciwnowotworowe tych oligosacharydów, dostarczając cennych danych do przyszłych badań nad rakiem i rozwoju probiotyków (Abo-Zaid GA et al., 2023).
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?