Merck
40220-U
Supelco
Aldrin solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.91
Beilstein:
2336652
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@@H]4C[C@@H](C=C4)[C@@H]3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-,10+,11-
Klucz InChI
QBYJBZPUGVGKQQ-SJJAEHHWSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daibin Yang et al.
Environmental science & technology, 44(5), 1854-1859 (2010-02-11)
alpha-HCH (hexachlorocyclohexane) is chiral and can still be detected in almost all environmental media. In this study, the enantioselective behavior of alpha-HCH in mice (CD1) and quail (Coturnix japonica) was investigated and compared after a single dose of exposure. The
Hans Ragnar Norli et al.
Journal of chromatography. A, 1218(41), 7234-7241 (2011-09-09)
The QuEChERS method developed for 22 organochlorine pesticides (OCPs) and 7-polychlorinated biphenyls (PCBs) in fish tissue involves a simple and efficient freezing technique for removal of lipids. The equipment developed consists of disposable syringes and a freezing block constructed from
Xiao-Yuan Tao et al.
Molecular ecology, 21(17), 4371-4385 (2012-04-21)
Cotton plants accumulate phytotoxins, including gossypol and related sesquiterpene aldehydes, to resist insect herbivores and pathogens. To counteract these defensive plant secondary metabolites, cotton bollworms (Helicoverpa armigera) elevate their production of detoxification enzymes, including cytochrome P450 monooxygenases (P450s). Besides their
Le Kang et al.
Epidemiology (Cambridge, Mass.), 21 Suppl 4, S58-S63 (2011-04-01)
Understanding the health effects associated with environmental chemicals is challenging when individuals have concentrations at or below the laboratory limits of detection as well as when the values may round to zero or are presented in the form of 0
Xiaomin Li et al.
Journal of chromatography. A, 1277, 69-75 (2013-01-22)
Identification and quantification of related-structure impurity is a research focus in the purity assessment of organic compounds. Determination of the purity value and uncertainty assessment are also important in the metrological research. A method for the determination of related-structure impurity
Produkty
The cannabinoids found in the Cannabis plant commonly referred to as marijuana, have grown in popularity for treating a variety of ailments from arthritis, glaucoma, and chronic pain to malnutrition, multiple sclerosis, and cancer.
Protokoły
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5