Merck
40201
Supelco
o-Xylene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Ali Sarafraz-Yazdi et al.
Journal of chromatography. A, 1218(34), 5757-5764 (2011-07-26)
In this study, poly(ethylene glycol) (PEG) grafted onto multi-walled carbon nanotubes (PEG-g-MWCNTs) were synthesized by the covalent functionalization of MWCNTs with hydroxyl-terminated PEG chains. For the first time, functionalized product of PEG-g-MWCNTs was used as selective stationary phase to prepare
Lian He et al.
Journal of environmental sciences (China), 23(1), 160-165 (2011-04-12)
The activities of CeO2 nanocubes calcined at different temperatures were tested for catalytic oxidation of o-xylene. Using CeO2 nanocubes as catalysts, complete catalytic oxidation of o-xylene was achieved below 210 degrees C. The CeO2 nanomaterials were characterized by means of
Jovita M Saquing et al.
Environmental science & technology, 44(3), 1123-1129 (2009-12-31)
Desorption rates of toluene, o-xylene and tetrachloroethene from individual municipal solid waste components [high-density polyethylene (HDPE); poly(vinyl chloride) (PVC); office paper; newsprint; and rabbit food, a model food and yard waste] were determined. Effects of sorbent and sorbate properties, solvent
Jennifer V Littlejohns et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 872-882 (2009-12-05)
A dynamic mathematical model has been developed to predict the performance of a stirred tank, solid-liquid two-phase partitioning bioreactor (SL-TPPB) for the treatment of benzene, toluene, ethylbenzene and o-xylene (BTEX) contaminated gases. The SL-TPPB system consists of an aqueous phase
Sailendra Nath Sarma et al.
Toxicology, 280(3), 109-117 (2010-12-15)
Whereas benzene (BZ) is a well-known human carcinogen, toluene (TOL) and o-xylene (o-XY) are not; however, all three compounds are important environmental pollutants. Although BZ, TOL, and o-XY have been shown to induce apoptosis in vitro, their mechanism of toxicity