Merck
29883-U
Supelco
SLB®-IL111i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
typ kolumny
capillary extremely polar
Opis ogólny
Zastosowanie: Selektywność SLB-IL111i jest najbardziej ortogonalna do faz niepolarnych i średnio polarnych, co skutkuje bardzo unikalnymi wzorcami elucji. Maksymalna temperatura 260 °C jest bardzo imponująca dla tak ekstremalnie polarnej kolumny. Doskonały wybór do oddzielania analitów polaryzowalnych (zawierających podwójne i/lub potrójne wiązania C-C) od analitów neutralnych. Również dobry wybór dla kolumn GCxGC.
Kod USP: Brak
Faza: Niezwiązana; bis(trifluorometanosulfonylo)imidek 1,5-di(2,3-dimetyloimidazoliowy)pentanu
Temp. Limity: 50 °C do 260 °C (izotermicznie lub programowo)
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.