Merck
29869-U
Supelco
SLB®-IL76i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
≤25-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; tri(tripropylphosphoniumhexanamido)triethylamine bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
typ kolumny
capillary highly polar
Opis ogólny
Zastosowanie: Struktura fazy SLB-IL76i została zaprojektowana z uwzględnieniem licznych mechanizmów interakcji, co skutkuje różnicami w selektywności nawet w porównaniu z kolumnami o podobnych wartościach skali polarności kolumn GC. Również dobry wybór dla kolumn GCxGC.
Kod USP: Brak
Faza: Niezwiązana; bis(trifluorometanosulfonylo)imidek tri(tripropylofosfonioheksanamido)trietyloaminy
Limitytemp. Granice: subambient do 270 °C (izotermiczna lub zaprogramowana)
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Separation of n-Decane (C10); n-Undecane (C11); n-Dodecane (C12); n-Tridecane (C13); Active amyl alcohol (2-Methyl-1-butanol); Isoamyl alcohol (3-Methyl-1-butanol); n-Tetradecane (C14)
Protokoły
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.