Kluczowe dokumenty
29734-U
SLB®-1ms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.10 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parametry
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Wartość beta
800
df
0.10 μm
metody
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded and crosslinked; poly(dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded and crosslinked
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)